Fontos dokumentumok
331880
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
99%
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +7.0°, c = 0.6 in ethanol
mp
142-144 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
N[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Alkalmazás
- To prepare vanadium(V) Schiff base complexes, which are used as catalysts in the oxidation of sulfides and olefins.
- To prepare chiral selectors, which are immobilized on aminated silica gel, applicable as chiral stationary phase in HPLC.
- To immobilize on the frame of α-zirconium phosphate to yield layered zirconium phosphonates, which are used in the heterogeneous catalysis.
- As a chiral auxiliary in the preparation of homopropargylic alcohols from aliphatic and aromatic aldehydes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?