Merck
327190
Sigma-Aldrich
Isobutyl nitrite
95%
Szinonimák:
2-Methylpropyl nitrite
Méret kiválasztása
100 ML
25 940,00 Ft
500 ML
96 190,00 Ft
25 940,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
25 940,00 Ft
500 ML
96 190,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2ONO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
25 940,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.373 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
O-nitroso
nitroso
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APNSGVMLAYLYCT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isobutyl nitrite was extensively used as room odorizers.[1] It is a popular recreational drug.[2]
Alkalmazás
Isobutyl nitrite was used to study inhalant-induced immunotoxicity.[3]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-5.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inhaled isobutyl nitrite produced lung inflammation with increased macrophage TNF-alpha and nitric oxide production.
L S Soderberg et al.
Advances in experimental medicine and biology, 402, 187-189 (1996-01-01)
Review of the physiological effects of amyl, butyl, and isobutyl nitrites.
T J Haley
Clinical toxicology, 16(3), 317-329 (1980-05-01)
S M Bradberry et al.
Journal of toxicology. Clinical toxicology, 32(2), 179-184 (1994-01-01)
Isobutyl nitrite is a popular recreational drug among both homosexuals and heterosexuals as it is alleged to enhance sexual pleasure and prolong orgasm. In contrast to the ingestion of this volatile nitrite, inhalation is associated only rarely with serious sequelae
L S Soderberg et al.
Experimental hematology, 24(7), 848-853 (1996-06-01)
Isobutyl nitrite is representative of a group of inhalants abused primarily by male homosexuals; abuse of this drug may be a risk factor for AIDS or Kaposi's sarcoma. Using a 14-day exposure regimen, we previously reported that inhaled isobutyl nitrite
L S F Soderberg et al.
Toxicology letters, 152(1), 47-56 (2004-08-06)
Epidemiological studies have identified abuse of nitrite inhalants as an independent co-factor in HIV infection and in Kaposi's sarcoma (KS) in AIDS patients. In the present study we investigated the ability of macrophages from mice exposed to isobutyl nitrite to