Merck
326356
Sigma-Aldrich
Niobium(III) chloride 1,2-dimethoxyethane complex
Szinonimák:
Niobium trichloride 1,2-dimethoxyethane complex, Trichloro(1,2-dimethoxyethane)niobium
About This Item
Lineáris képlet:
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
koncentráció
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)