Merck
716626
Sigma-Aldrich
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
97%
Szinonimák:
2-[Bis(4-methylphenyl)phosphino]benzaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H19OP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
105-111 °C
funkcionális csoport
aldehyde
phosphine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)