Merck
840512P
Avanti
16:0 Phosphatidylethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), powder
Szinonimák:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H72O8PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
698.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (840512P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840512P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840512P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-6-3)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h35H,4-34H2,1-3H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAGNEPCJIVJZIK-RUQJKXHKSA-M
Általános leírás
Phosphatidylethanol (PEth) is a phospholipid, that is generated in the the presence of ethanol in cell membranes. PEths like PEth 16:0/18:1, PEth 18:1/18:1, and PEth 16:0/16:0 possesses a common phosphoethanol head. Two fatty acid chains of variable length and degree of saturation are bound to this head group.
Alkalmazás
16:1 Phosphatidylethanol is suitable to use as a standard for the quantification of PEths in whole blood and in venous or capillary dried blood spots (DBS).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylethanols (PEths) serves as crucial biomarkers of alcohol consumption.
Kiszerelés
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (840512P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840512P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of phosphatidylethanol 16: 0/18: 1, 18: 1/18: 1, and 16: 0/16: 0 in venous blood and venous and capillary dried blood spots from patients in alcohol withdrawal and control volunteers
Kummer N, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(3), 825-838 (2016)