Fontos dokumentumok
793612
Magnesium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥97%
Forma
powder or granules
minőség
free-flowing
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
MgSO4 (anhydrous) can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps,·
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.