Fontos dokumentumok
A2169
3′-Azido-3′-deoxythymidine
≥98% (HPLC), powder, reverse transcriptase inhibitor
Szinonimák:
AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3′-Azido-3′-deoxythymidine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
mp
113-115 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Géninformáció
human ... HIVE1(3095)
mouse ... Slc29a1(63959)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox