Merck
308234
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylene diisocyanate
95%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(NCO)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
bp
121 °C/25 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-2-1-3-8(4-7)10-6-12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGHSXKTVMPXHNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)