Merck
488097
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
60 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
(15NH4)2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
60 atom % 15N
Minőségi szint
molekulatömeg
133.34 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)