Merck
292494
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
Szinonimák:
5-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(OCH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
98-100 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Complexes of 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ have been investigated.
Alkalmazás
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid has been used in the synthesis of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La(III), Ga(III) and Lu(III).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Complexes of Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion.
Ferenc, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(3), 783-789 (2006)
Investigation of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La (III), Gd (III) and Lu (III) Complexes.
Czajka B, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67(3), 631-642 (2002)