Merck
281972
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
Szinonimák:
β-Methallyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.55
Beilstein:
878160
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39050134
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.12 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
102 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
tartalmaz
~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer
robbanási határérték
9.3 %
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chloro-2-methyl-1-propene is also known as 2-methallyl chloride, methyl allyl chloride and isobutenyl chloride.
Alkalmazás
3-Chloro-2-methyl-1-propene is a widely used insecticide and a chemical intermediate. It has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
National Toxicology Program technical report series, 300, 1-196 (1986-06-01)
Toxicology and carcinogenesis studies of technical-grade 3-chloro-2-methylpropene (containing 5% dimethylvinyl chloride), a widely used insecticide and a chemical intermediate, were performed on F344/N rats and B6C3F1 mice. In the 13-week studies, 50%-100% mortality occurred in groups of male and female
Tze Loon Neoh et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(10), 1690-1702 (2017-05-18)
The methodology to electrospin polystyrene (PS) fibres functionalised with the inclusion complex between 1-methylcyclopropene (1-MCP) and α-cyclodextrin (α-CD) has been developed successfully. Due to limited availability, α-CD crystals instead of 1-MCP/α-CD complex were suspended in the electrospinning (ES) solutions to
Cyclobutanone from methylenecyclopropane via oxaspiropentane.
Salaun JR, et al.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III57-III58 (2004-01-01)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 57-58 (2004-08-24)