Merck
452416
Sigma-Aldrich
Decane-d22
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)8CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+22
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIOQZVSQGTUSAI-DNYWURFXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F
Lobbanási pont (C)
46 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adrian Paz Ramos et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183201-183201 (2020-01-24)
Alkanes are known to promote the fluid lamellar (Lα)-to-inverted hexagonal (HII) phase transition of different phospholipids. In this work, we studied the interaction of decane and tetradecane with self-assemblies formed of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphoethanolamine (POPE), using sequential 2H and 31P solid-state NMR spectroscopy.