Merck
605182
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-1-13C, Glycine-1-13C, N-Fmoc
About This Item
Lineáris képlet:
(HN-Fmoc)CH213CO2H
Molekulatömeg:
298.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[13C](=O)CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDKDFTQNXLHCGO-LOYIAQTISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)