Merck
490903
Sigma-Aldrich
Thiourea-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
H215N13CS15NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
170-176 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMGDCJDMYOKAJW-VMIGTVKRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)