Merck
488046
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate
10 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
15NH4NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
10 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
molekulatömeg
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)