Merck
297755
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H2Cl2N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
142 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-1-2(5(10)11)4(7)9-8-3/h1H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRCXPDWDMAYSCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid has been used in the synthesis of α-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and biological activity of a-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Babichev FS, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 22(10), 785-787 (1988)