Merck
16599
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-L-phenylglycine
≥98.0%
Szinonimák:
(S)-2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8F3NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FANMQHUKZBBELZ-ZETCQYMHSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jingliang Zhang et al.
Cell reports, 36(5), 109495-109495 (2021-08-05)
Scn2a encodes the voltage-gated sodium channel NaV1.2, a main mediator of neuronal action potential firing. The current paradigm suggests that NaV1.2 gain-of-function variants enhance neuronal excitability, resulting in epilepsy, whereas NaV1.2 deficiency impairs neuronal excitability, contributing to autism. However, this