Merck
233269
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
52-53 °C/19 mmHg (lit.)
mp
22.4 °C (lit.)
sűrűség
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4-Difluorophenol has been used:
  • as starting reagent during the synthesis of 4,6-difluoro-5,7-dihydroxytryptamine
  • in the synthesis of 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), fluorinated fluorescent dye
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Genetically determined differences in noradrenergic input to the brain cortex: a histochemical and biochemical study in two inbred strains of mice.
B Berger et al.
Neuroscience, 4(7), 877-888 (1979-01-01)
W C Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(22), 3107-3110 (1999-01-05)
Two new fluorinated fluorescent dyes, 6,8-difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin (Marina Blue) and 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), exhibit excellent photophysical properties among a series of novel fluorinated 7-hydroxycoumarins. Most of these fluorinated coumarins have quantum yields (0.63 to 0.89) equal to or higher than that