Fontos dokumentumok
77262
Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
Ammonium pentadecafluorooctanoate, Perfluorocaprylic acid ammonium salt, Perfluorooctanoic acid ammonium salt
Teszt
≥98.0% (NT)
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOALFLHFSFEMLP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?