Fontos dokumentumok
8.18662
Sigma-Aldrich
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
Szinonimák:
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)3SO3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
249-616-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
powder
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
bp
>400 °C
mp
264-266 °C
oldhatóság
5.1 g/L
térfogatsúly
1000 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)