Merck
199176
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetone
≥97%
Szinonimák:
4-Methoxybenzyl methyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
Beilstein:
2044332
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone was studied.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone and its related compounds with microorganisms.
Applied Microbiology and Biotechnology, 33(6), 637-640 (1990)
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).