Merck
211710
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium bromide
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3GeBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
sűrűség
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for the formation of dienolates of α,β-unsaturated esters. Also useful for methylenecyclopentane annulation reactions.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)