Merck
233544
Sigma-Aldrich
4-Dodecylaniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.45
Beilstein:
2646305
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
bp
220-221 °C/15 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C18H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16H,2-12,19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLPPPIIIEMUEGP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Dodecylaniline has been used:
  • in the synthesis of sodium 4-dodecylphenylazosulfonate
  • to investigate the water solubilization of single-walled carbon nanotubes (SWNTs)
  • in proton transfer step during molecular oxygen (O2) reduction by decamethylferrocene (DMFc)
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Su B, et al.
Oxygen reduction by decamethylferrocene at liquid/liquid interfaces catalyzed by dodecylaniline.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 639(1), 102-108 (2010)
Water solubilization of single-walled carbon nanotubes by functionalization with glucosamine.
Pompeo F and Resasco DE.
Nano Letters, 2(4), 369-373 (2002)
A photodestructible surfactant.
Dunkin IR, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 19, 2245-2246 (1994)
Kyle A Brown et al.
Nature methods, 16(5), 417-420 (2019-04-17)
We report the identification of a photocleavable anionic surfactant, 4-hexylphenylazosulfonate (Azo), which can be rapidly degraded by ultraviolet irradiation, for top-down proteomics. Azo can effectively solubilize proteins with performance comparable to that of sodium dodecyl sulfate (SDS) and is compatible