Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
175 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12H,2-8,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)