Merck
222135
Sigma-Aldrich
4-Pentylaniline
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5,12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Pentylaniline was used in the synthesis of 4-[(4′-pentyl)azo]phenol (5Az-OH) by diazo-coupling reaction with phenol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photo-crosslinkable liquid-crystalline azo-polymer for surface relief gratings and persistent fixation.
New. J. Chem., 33(6), 1343-1348 (2009)
László Szabó et al.
ChemistryOpen, 7(9), 720-729 (2018-09-28)
Given our possible future dependence on carbon fiber reinforced composites, the introduction of a renewable matrix might be advantageous for the vision of a sustainable world. Cellulose is a superior green candidate and provides exceptional freedom in composite design as