Fontos dokumentumok
A154
L-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid
Szinonimák:
(R)-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid, 3-Phosphono-L-alanine, L-AP3
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
N[C@@H](CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBTABPSJONFLPO-REOHCLBHSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)