Fontos dokumentumok
283282
Di(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
97%
Szinonimák:
Dipropylene glycol monomethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.4 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES string
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?