Fontos dokumentumok
203343
Germanium
chips, 99.999% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
chips
ellenállás
53 Ω-cm, 20°C
részecskeméret
≥3 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
sűrűség
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ge]
InChI
1S/Ge
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.