Merck
540641
Sigma-Aldrich
4′-Butoxyacetophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
302-304 °C (lit.)
sűrűség
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-3-4-9-14-12-7-5-11(6-8-12)10(2)13/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYLCJWIQUFHYMY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4′-Butoxyacetophenone is a mildly electron-enriched phenylmethylketone.
Alkalmazás
4′-Butoxyacetophenone (4-Butoxyacetophenone) may be used to synthesize:
  • 3,5-di-(4-butoxyphenyl)-1H-pyrazole
  • (E)-1-(4-butoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
  • 5-aryl-6H-1,3,4-thiadiazine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
NIR optical carbon dioxide sensors based on highly photostable dihydroxy-aza-BODIPY dyes.
Schutting S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(21), 5474-5483 (2015)
A Versatile One-Pot Procedure for the Synthesis of 5-Aryl-6H-1, 3, 4-thiadiazine-2-amines from Aromatic Ketones.
Hartmann R, et al.
Synlett, 27(6), 864-867 (2016)
Multinuclear NMR study of Au (I), Pd (II) and Ag (I) pyrazole complexes to investigate the coordination mode.
Cornago P, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 9, 21-29 (2005)