Merck
277290
Sigma-Aldrich
cis-Bis(acetonitrile)dichloroplatinum(II)
Szinonimák:
Bis(acetonitrile)platinum dichloride, Bis(acetonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(acetonitrile)platinum
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CN)2PtCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES string
CC#N.CC#N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pt/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSWGBUVHSQEDRN-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)