Merck
921041
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II)
≥99.9%
About This Item
Lineáris képlet:
PtCl2(C6H5CN)2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.9%
SMILES string
[Pt](Cl)(Cl)([NH]#Cc2ccccc2)[NH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II) is commonly used as a precursor to synthesize organoplatinum (II) complexes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
1, 2 polybutadiene complexes with d8 pseudo-square- planar- transition-metal salts based on nickel (II), palladium (II), and platinum (II).
Belfiore L A, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 42(12), 2270-2285 (2004)
The Isolation, Characterization, and Isomerization of cis- and trans-Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II).
Uchiyama T, et al/
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54(1), 181-185 (1981)