Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
116 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−9-−6 °C (lit.)
sűrűség
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?