Merck
392154
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
99%
Szinonimák:
4-Formyl-5-methyl-1H-imidazole, 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Methyl-5-formylimidazole, 4-Methylimidazol-5-carboxaldehyde, 4-Methylimidazole-5-carbaldehyde, 5-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 5-Methyl-3H-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-Methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 5-Methylimidazol-4-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
mp
168-170 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
Cc1nc[nH]c1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is an imidazole carboxaldehyde.
Alkalmazás
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is suitable for use in the synthesis of the following:
  • 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO).
  • 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP).
  • {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate.
  • Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn).
It may be used in the synthesis of the following:
  • Imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane.
  • 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle.
  • Cu(II) eight and six coordinate compounds.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Syntheses, crystal structures and properties of copper (II) complexes of 1, 3-bis [(4-methyl-5-imidazol-1-yl) ethylideneamino] propan-2-ol and 1, 3-bis [(4-methyl-5-imidazol-1-yl) ethylideneamino] propane.
Long LS, et al.
Transition Metal Chemistry, 24(4), 440-444 (1999)
Crystal and molecular structures of eight-coordinate (CuN4O4) and six-coordinate (CuN4O2) Cu (II) complexes with 4-methyl-5-imidazole-carboxaldehyde or 1-benzyl-2-hydroxymethylimidazole, respectively.
Barszcz B, et al.
Polyhedron, 18(27), 3713-3721 (1999)
Synthesis and characterization of manganese (ii) and iron (iii) d 5 tripodal imidazole complexes. Effect of oxidation state, protonation state and ligand conformation on coordination number and spin state.
Brewer C, et al.
Dalton Transactions, 8, 1009-1019 (2006)
Synthesis, crystal structure and cyclic voltammetry of square-pyramidal acetatoaqua [(4-methylimidazol-5-yl) methylene] histamine copper (II) perchlorate.
Long LS, et al.
Transition Metal Chemistry, 24(1), 49-51 (1999)
Properties of a new 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocyclic chelating agent.
Nunes RM, et al.
Dalton Transactions, 40, 4536-4545 (2007)