Merck
736775
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1H-imidazole-2-carboxaldehyde
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
140-145 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
Cc1c[nH]c(C=O)n1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-6-5(3-8)7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEYQOYLTLFOCHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)