Merck
270148
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(−)-3-hydroxy-2-methylpropionate
99%
Szinonimák:
(−)-Methyl D-β-hydroxyisobutyrate, (R)-(−)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
Beilstein:
3587507
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
Alkalmazás
Methyl (R)-(-)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used in the preparation of (S)-(4-benzyloxy-3-methylbut-1-ynyl)triethylsilane. It may also be used as a starting material in the total synthesis of (-)-discodermolide, (-)-stemoamide and (-)-stemospironine.
The (R)- and (S)-isomers are bifunctional building blocks for the synthesis of a wide variety of optically active molecules.
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 759-759 (1993)
A convergent synthesis of (S)-?-methyl-2-aryltryptamine based gonadotropin releasing hormone antagonists.
Walsh TF, et al.
Tetrahedron, 57(24), 5233-5241 (2001)
Distinct binding and cellular properties of synthetic (+)-and (-)-discodermolides.
Hung DT, et al.
Chemistry & Biology, 1(1), 67-71 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 5939-5939 (1993)
Recent progress in the chemistry of the Stemona alkaloids.
Pilli RA and de Oliveira MDCF.
Natural Product Reports, 17(1), 117-127 (2000)