Fontos dokumentumok
265969
Lithium
rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium atom, Lithium element
Teszt
99.9% trace metals basis
form
rod
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
9.446 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
sűrűség
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?