Merck
GF11597913
Lithium
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Szinonimák:
LI000260
About This Item
Lineáris képlet:
Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
6.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 115-979-13
ellenállás
9.446 μΩ-cm, 20°C
méret
25 × 300 mm
vastagság
0.6 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
sűrűség
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)