Vissza
Lithium
Szinonimák:
Lithium
Lineáris képlet:
Li
CAS-szám:
7439-93-2
Molekulatömeg:
6.94
Products
Márka
Sigma-Aldrich (12)
Fenntarthatóság
Forráspont (°C)
Tulajdonság
Formula tömeg
Gyártó
Olvadási pont (°C)
Fizikai forma
Tisztaság
Átmérő (mm)
Elem
Minőségi szint
Alkalmazás
Reagens típus
Termékek szűrése
Showing 1-16 of 16
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
499811
Lithium,
granular, 99% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
265985
Lithium,
ribbon, thickness × W 0.38 mm × 23 mm, 99.9% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
GF47159826
Lithium,
foil, 25x100mm, thickness 0.6mm, as rolled, 99.9%
Több
Árazás megtekintése
444456
Lithium,
granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
Több
Árazás megtekintése
320080
Lithium,
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
265969
Lithium,
rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
266000
Lithium,
ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm, 99.9% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
278327
Lithium,
wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
Több
Árazás megtekintése
265993
Lithium,
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
220914
Lithium,
wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
Több
Árazás megtekintése
8.05660
Lithium,
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Több
Árazás megtekintése
GF11597913
Lithium,
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Több
Árazás megtekintése
GF62158596
Lithium,
foil, not light tested, 38x200mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%
Több
Árazás megtekintése
8.18044
Lithium,
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
Több
Árazás megtekintése
GF45554799
Lithium,
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Több
Árazás megtekintése
GF40266682
Lithium,
foil, not light tested, 38x500mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%