Fontos dokumentumok
262676
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
Szinonimák:
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]2CoCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
654.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Catalyst in three-component coupling reactions
- Catalyst for Epoxidation reactions
- Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
- Catalyst in cross-coupling reactions
- Catalyst for dimerization reactions
- Catalyst in oxidation reactions
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?