Merck
904104
Sigma-Aldrich
CoCl2(PCy3)2
Szinonimák:
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)cobalt(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H66Cl2CoP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
690.70
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Alkalmazás
This cobalt catalyst can be used in conjunction with the photocatalyst (Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6(747793) for the [2+2+2] alkyne cycloaddition.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kyle E Ruhl et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(48), 15527-15530 (2016-12-10)
The ability to exert spatial and temporal control over a transition-metal catalyst offers diverse opportunities for the fabrication of functional materials. Using an external stimulus such as visible light to toggle a catalyst between an active and dormant state has