Fontos dokumentumok
303690
Hexaammineruthenium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Ruthenium(III) chloride hexaammoniate
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ruthenium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Ru++]
InChI
1S/2ClH.6H3N.Ru/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHHNQLHKJVODTN-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.