Merck
192600
Sigma-Aldrich
2-Aminophenethyl alcohol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
147-148 °C/3.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Nc1ccccc1CCO
InChI
1S/C8H11NO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILDXSRFKXABMHH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Aminophenethyl alcohol undergoes one-pot cyclization with carboxylic acids in the presence of PPh3, CCl4 and NEt3 to yield N-acyl indolines.
Alkalmazás
2-Aminophenethyl alcohol was used in the synthesis of:
  • indole derivatives
  • N-(cyanothioformyl)indoline
  • dihydro-3,1-benzoxazepine
Egyéb megjegyzések
This material may darken over time with minimal impact to chemical purity.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
N-(Cyanothioformyl) indoline; a new indoline ring forming reaction.
Besson T, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4057-4060 (1998)
Zengxue Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(24), 9364-9367 (2007-11-02)
A unique one-pot cyclization of 2-aminophenethyl alcohols with carboxylic acids in the presence of PPh3, CCl4, and NEt3 furnished the formation of N-acyl indolines in good to excellent yields. This new approach provides an efficient, scalable, low-cost, and direct access
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)