Merck
521248
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
2-(Methylthio)benzeneboronic acid, 2-Methylsulfanylphenylboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
77-83 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CSc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS