Merck
126276
Sigma-Aldrich
1,4-Diisopropylbenzene
97%
Szinonimák:
1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Bis(propan-2-yl)benzene, 1,4-Di(propan-2-yl)benzene, p-Diisopropylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4[CH(CH3)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.27
Beilstein:
1854739
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
5.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,4-diisopropylbenzene (DIPB) is one of the components of crude petroleum.
Alkalmazás
1,4-diisopropylbenzene (DIPB) has been used in the Trivalent Actinide-Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction from Aqueous Komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations, in used nuclear fuel reprocessing.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B H Cho et al.
Chemosphere, 35(7), 1613-1621 (1997-10-06)
A huge amount of oil-contaminated soil remains unremediated in the Kuwait desert. The contaminated oil has the potentiality to cause pollution of underground water and to effect the health of people in the neighborhood. We have been studying bioremediation of
Travis S Grimes et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(46), 13722-13730 (2012-10-31)
The Trivalent Actinide-Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction from Aqueous Komplexes (TALSPEAK) process is a solvent extraction based method for separating trivalent lanthanides (Ln(3+)) from trivalent actinide cations in used nuclear fuel reprocessing. In conventional TALSPEAK, the extractant solution is
Tongguang Ge et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(23), 7895-7905 (2016-04-24)
Hierarchically structured zeolites (HSZs) have gained much academic and industrial interest owing to their multiscale pore structures and consequent excellent performances in varied chemical processes. Although a number of synthetic strategies have been developed in recent years, the scalable production