Fontos dokumentumok
391794
1,1′-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone
99%
Szinonimák:
4,6-Diacetylresorcinol
Teszt
99%
mp
178-180 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(C(C)=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-5(11)7-3-8(6(2)12)10(14)4-9(7)13/h3-4,13-14H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEYCQLIOGQPPFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Schiff base ligands
- hexadentate chalcogenated bisimine ligands
- 1,5-benzodiazepines
- ketimine of chitosan
- mannich bases
- hydrazone ligands
- thiosemicarbazone, semicarbazone and thiocarbohydrazone ligands
- binuclear cobalt(II) and copper(II) complexes
- europium (III) complexes
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?