Fontos dokumentumok
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
összetétel
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
50% lithium tetraborate / 50% lithium metaborate
Jogi információk
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2