Fontos dokumentumok
1.10783
Supelco
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
B4Li2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
234-514-3
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
grade:
for X-ray fluorescence analysis
Forma:
solid
oldhatóság:
141.2 g/L
grade
for X-ray fluorescence analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
oldhatóság
141.2 g/L
sűrűség
2.35 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
330 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
kation nyomok
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: 10783; 10783-3
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 50
Jogi információk
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Az atomspektroszkópiai technikák, mint például az AAS, az AES, az ICP-OES és az ICP-MS azonosítják és számszerűsítik a minták elemi összetételét.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.