Merck
365297
Sigma-Aldrich
Lithium metaborate dihydrate
Szinonimák:
Lithium borate (LiBO2 ) dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
LiBO2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
85.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
koncentráció
11.7-13% B (by NaOH, titration)
SMILES string
[Li+].O.O.[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h;;2*1H2/q-1;+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAXQFCAELLTPNS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)