Merck
252611
Sigma-Aldrich
N-(Bromomethyl)phthalimide
96%
Szinonimák:
Phthalimidomethyl bromide
Méret kiválasztása
5 G
16 300,00 Ft
25 G
41 400,00 Ft
16 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
16 300,00 Ft
25 G
41 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.05
Beilstein:
140943
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
16 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
152-155 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
imide
SMILES string
BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-(Bromomethyl)phthalimide was used as initiator in synthesis of α-phthalimidopoly(styrene) by atom transfer radical polymerisation[1]. It was also used in synthesis of functionalized 5-(aminomethyl)pyrimidine-2,4,6-trione analog[2] and new bis-C(cage)-substituted o-carborane[3].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Approaches to phthalimido and amino end-functional polystyrene by atom transfer radical polymerisation (ATRP).
Postma A, et al.
Reactive functional Polymers, 66(1), 137-147 (2006)
Synthesis and crystal structure of 1, 2-bis (phthalimidomethyl)-1, 2-dicarba-closo-dodecaborane (12): a precursor to polyamines.
Zhu Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 4(8), 447-449 (2001)
James J-W Duan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(1), 266-271 (2006-10-10)
Using a pyrimidine-2,4,6-trione motif as a zinc-binding group, a series of selective inhibitors of tumor necrosis factor-alpha converting enzyme (TACE) was discovered. Optimization of initial lead 1 resulted in a potent inhibitor (51), with an IC(50) of 2 nM in
Leonardo P Giglio et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 98, 41-49 (2020-03-10)
Polymeric biomaterials capable of delivering nitric oxide (NO) topically can be used to enhance skin blood flow (SkBF) and accelerate wound healing. Herein, we used reversible addition-fragmentation chain transfer radical (RAFT) polymerization to synthesize the first poly(vinyl alcohol) (PVA) functionalized