Merck
260118
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzoic acid
97%
Szinonimák:
5-Bromoanthranilic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(Br)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.03
Beilstein:
639028
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
213-215 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Shuhua Cao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(34), 11851-11858 (2020-07-24)
A bimetallic Cu(ii) complex as a novel antitumor chemodynamic therapy agent with glutathione (GSH) depletion properties is successfully synthesized and well characterized. In tumor cells, the Cu2+ ions of the complex are reduced to Cu+ ions by GSH and then
Rafael Gozalbes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(19), 7078-7084 (2010-09-03)
Solubility plays a very important role in the selection of compounds for drug screening. In this context, a QSAR model was developed for predicting water solubility of drug-like compounds. First, a set of relevant parameters for establishing a drug-like chemical